Key Documents
444995
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Val-OH
98%
동의어(들):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-D-valine, Fmoc-D-valine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H21NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
339.39
Beilstein:
6489548
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +17°, c = 1 in DMF
mp
143-144 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m1/s1
InChI key
UGNIYGNGCNXHTR-GOSISDBHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)