Key Documents
444820
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn(Trt)-OH
97%
동의어(들):
Nα-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-Nγ-trityl-L-asparagine, Nα-Fmoc-Nγ-trityl-L-asparagine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C38H32N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
596.67
Beilstein:
4343823
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
97%
광학 활성
[α]25/D −14°, c = 1 in methanol
mp
201-204 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m0/s1
InChI key
KJYAFJQCGPUXJY-UMSFTDKQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Packaged in glass bottles
교체됨