Key Documents
444537
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone p-toluenesulfonate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15NO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
269.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
solid
광학 활성
[α]20/D +8.5°, c = 1 in ethanol
mp
124-128 °C (lit.)
작용기
tosylate
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CCC(=O)N2
InChI
1S/C12H15NO4S/c1-9-2-5-11(6-3-9)18(15,16)17-8-10-4-7-12(14)13-10/h2-3,5-6,10H,4,7-8H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
InChI key
AMZNHHZJURKRFX-JTQLQIEISA-N
애플리케이션
Serves as a building block in the synthesis of (R)- and (S)-diaminovaleric acids and of 5-azasemicorrin bidentate nitrogen ligands for enantioselective catalysis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2158-2158 (1992)
Tetrahedron, 48, 2143-2143 (1992)