Grade
for analytical purposes
분석
98%
양식
solid
SMILES string
O.[Ba++].[O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HIO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;2*(H,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
InChI key
JFEZLZKLXGWZEC-UHFFFAOYSA-L
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable