주요 문서
442356
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-maleic anhydride), partial propyl ester, cumene terminated
average Mn ~1,900 by GPC
동의어(들):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
분자량
average Mn ~1,900 by GPC
구성
acid groups converted to ester, 50%
산성 번호
200‑240 mg KOH/g
전이 온도
Tg 110 °C
solubility
ketones, ethers and alkali: soluble
일반 설명
~2:1 mole ratio of styrene: maleic anhydride
애플리케이션
Leveling aids in films, embrittling/anti-resoil agents in shampoos, pigment dispersants, paper sizing and aqueous grinding fluids.
특징 및 장점
Low solution viscosity and high functionality.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)