Key Documents
442135
Sigma-Aldrich
Tetraoctylphosphonium bromide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)7]4P(Br)
CAS Number:
Molecular Weight:
563.76
Beilstein:
4054965
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
97%
불순물
<1.5% hydrobromic acid
mp
38-43 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCC[P+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)