Key Documents
440981
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Chloro-1,2-propanediol
97%
동의어(들):
(R)-α-Glycerol chlorohydrin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2CH(OH)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
110.54
Beilstein:
2202928
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
vapor pressure
0.04 mmHg ( 25 °C)
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −0.9°, neat
광학 순도
ee: 97% (GLC)
refractive index
n20/D 1.48 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
density
1.321 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@@H](O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m0/s1
InChI key
SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used in the synthesis of (S)-(-)-pindolol and chuangxinmycin.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ishibashi, H. et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 42, 271-271 (1994)