Key Documents
440620
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentamethylbenzyl alcohol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)5C6CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
178.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
형태
solid
mp
159-163 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
Cc1c(C)c(C)c(CO)c(C)c1C
InChI
1S/C12H18O/c1-7-8(2)10(4)12(6-13)11(5)9(7)3/h13H,6H2,1-5H3
InChI key
CMBCAWNOBIGGTE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Carbonium Ions. IX. Monoarylalkyl Cations1, 2.
Deno NC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 82(17), 4719-4723 (1960)
Acid-Catalyzed Dehydration of Substituted Dienediols.
Wigal CT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(26), 8421-8423 (1995)