주요 문서
439495
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluoro-3-methyl-2-butenoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C(CH3)=CHCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
154.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
bp
158-163 °C (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
density
1.318 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C(=C\C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-3(2-4(9)10)5(6,7)8/h2H,1H3,(H,9,10)/b3-2-
InChI key
QRRCTLYMABZQCS-IHWYPQMZSA-N
애플리케이션
Employed in the synthesis of trifluoromethylated hydrindenes.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
174.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
79 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Bull. Soc. Chim. Belg., 103, 263-263 (1994)