Key Documents
439428
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
97%
동의어(들):
1-[N,N′-Bis(benzyloxycarbonyl)amidino]pyrazole, 1-[N1,N2-Bis(benzyloxycarbonyl)amidino]pyrazole, 1H-Pyrazole-N,N′-bis(benzyloxycarbonyl)carboxamidine, Bis-Cbz-1H-pyrazole-1-carboxamidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H18N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
378.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
87-91 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
O=C(N\C(=N/C(=O)OCc1ccccc1)n2cccn2)OCc3ccccc3
InChI
1S/C20H18N4O4/c25-19(27-14-16-8-3-1-4-9-16)22-18(24-13-7-12-21-24)23-20(26)28-15-17-10-5-2-6-11-17/h1-13H,14-15H2,(H,22,23,25,26)
InChI key
NRBUVVTTYMTSKM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3