주요 문서
439274
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate
98%
동의어(들):
CIB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10BClF4N2
CAS Number:
Molecular Weight:
220.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.BF4/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;2-1(3,4)5/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reagent for:
Esterification and peptide coupling of sterically hindered amino acids
Preparation of efficient diazo-transfer reagents
Oxidative insertion for palladium and nickel catalyst synthesis
Preparation of catalysts for use in coupling reactions
Useful for the esterification and coupling of sterically hindered amino acids.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Proc. 22nd Eur. Pept. Symp.: Peptides 1992, 220-220 (1993)
Proc. 22nd Eur. Pept. Symp.: Peptides 1992, 51-51 (1993)