주요 문서
438944
Sigma-Aldrich
1-(2-Naphthoyl)imidazole
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H10N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
222.24
Beilstein:
5431262
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
95%
mp
74-78 °C (lit.)
SMILES string
O=C(c1ccc2ccccc2c1)n3ccnc3
InChI
1S/C14H10N2O/c17-14(16-8-7-15-10-16)13-6-5-11-3-1-2-4-12(11)9-13/h1-10H
InChI key
FEYNPDBWOXBMOB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)