주요 문서
438413
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium L-lactate solution
70 wt. % in H2O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)3]4N[CH3CH(OH)CO2]
CAS Number:
Molecular Weight:
331.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
광학 활성
[α]20/D −4.6°, neat
농도
70 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.438
density
0.987 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[C@H](O)C([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)