분석
99.999%
형태
liquid
농도
24 wt. % in H2O
density
1.118 g/mL at 25 °C
SMILES string
NO.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3NO/c2-1(3)4;1-2/h(H,2,3,4);2H,1H2
InChI key
NILJXUMQIIUAFY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Bone marrow
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable