주요 문서
437840
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolidinone
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
190.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
mp
167-172 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CN(NC1=O)c2ccccc2
애플리케이션
Photographic developer
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)