Key Documents
437506
Sigma-Aldrich
Dimethyltin diacetate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CO2)2Sn(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
266.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
68-71 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[Sn](C)(C)OC(C)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)