문서
43750
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(Tos)-PAM resin
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
동의어(들):
Boc-L-arginine bound to PAM resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.22
라벨링 범위
~0.6 mmol/g loading
입자 크기
100-200 mesh
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable