주요 문서
436550
Sigma-Aldrich
2-Butyl-2-ethyl-1,5-pentanediamine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2N(CH2)3C[(CH2)3CH3](C2H5)CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
186.34
Beilstein:
9261436
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
98%
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
bp
269 °C/750 mmHg (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CN)(CCC)CCCN
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)