주요 문서
436496
Sigma-Aldrich
N,N′-Dithiobisphthalimide
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H8N2O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
356.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
95%
mp
225-229 °C (lit.)
SMILES string
O=C1N(SSN2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)c4ccccc14
포장
Packaged in glass bottles
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)