주요 문서
436283
Sigma-Aldrich
Thulium(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
97%
동의어(들):
Tm(TMHD)3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Tm(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
718.74
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
97%
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Tm](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)