주요 문서
435996
Sigma-Aldrich
Tin(II) tetrafluoroborate solution
50 wt. % in H2O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Sn(BF4)2
CAS Number:
Molecular Weight:
292.32
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
양식
liquid
농도
50 wt. % in H2O
density
1.67 g/mL at 25 °C
SMILES string
[SnH2++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
애플리케이션
Employed in metal plating.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Prod. Finish., 58, 175-175 (1993)