주요 문서
435872
Sigma-Aldrich
Lead(II) niobate
−200 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Pb(NbO3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
489.01
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
입자 크기
−200 mesh
SMILES string
O=[Nb](=O)O[PbH2]O[Nb](=O)=O
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)