주요 문서
435600
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4SO2N(CH2C6H5)NO
CAS Number:
Molecular Weight:
290.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
87-90 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(Cc2ccccc2)N=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)