분자량
average Mn ~8,000
refractive index
n20/D 1.455
점도
1,840 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
전이 온도
softening point −17 °C
cloud point 20 °C (1 wt. % aqueous solution)
density
1.01 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
InChI
1S/C34H72N2O12/c1-27(45-23-31(5)41-15-11-37)19-35(20-28(2)46-24-32(6)42-16-12-38)9-10-36(21-29(3)47-25-33(7)43-17-13-39)22-30(4)48-26-34(8)44-18-14-40/h27-34,37-40H,9-26H2,1-8H3
InChI key
BFKFABWTAFNFID-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Terminal secondary tetrahydroxy-functional oligomer.
애플리케이션
Hard and soft surface cleaners, defoamers in coatings and water treatment. Lubricant in metal working, anti-foaming aid and extender for linear and cross-linked polyesters and polyurethanes.
특징 및 장점
Surface activity is dependent on the EO/PO ratio. Lower foaming, greater defoaming and reduced gelling tendencies relative to Pluronic® surfactants. Terminal secondary hydroxyl groups have lower reactivity and acidity than the primary hydroxyl groups in Pluronic® surfactants.
법적 정보
Pluronic is a registered trademark of BASF
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
>482.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 250 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.