주요 문서
434884
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), distearate terminated
average Mn ~2,300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
양식
waxy solid (soft)
분자량
average Mn ~2,300
solubility
H2O: insoluble
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(O)O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
애플리케이션
Hydrophobic, non-greasy, lubricating films. Dispersant for pigments.
물리적 특성
Liquifies under slight pressure, highly lubricious.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)