문서
434752
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-1-butene-co-1-hexene)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH2CH2)x[CH2CH(C2H5)]y[CH2CH[(CH2)3CH3]]Z
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
광택
95.5 % , ASTM D 2457)
용융 지수
3.5 g/10 min (190 °C/2.16kg)
포함
antioxidant (varying amounts)
충격 강도
>1450 g/mil (ASTM D 1709, dart drop, F50)
mp
92 °C (lit.)
전이 온도
Tm 95 °C (DSC)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
~2.0
연장부
linear, ASTM D 882 - 350% (at break)
SMILES string
C=C.CCC=C.CCCCC=C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Mono- or multilayer co-extruded cast films. Packaging seal layers and laminated film.
물리적 특성
Linear terpolymer.
Narrower molecular weight and composition distributions than obtained with conventional initiators. Good toughness and heat sealing properties.