주요 문서
434698
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-1-butene)
melt index 0.8 g/10 min (190°C/2.16kg)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH2CH2)x[CH2CH(C2H5)]y
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
용융 지수
0.8 g/10 min (190°C/2.16kg)
포함
antioxidant (varying amounts)
경도
30 (Shore D, ASTM 2240)
mp
60 °C
전이 온도
softening point 72 °C (Vicat, 200g, ASTM D 1525)
density
0.88 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
~2.0
연장
ASTM D 412 - 620% (at break)
SMILES string
C=C.CCC=C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Additive for polyethylene and polypropylene used in injection, extrusion and blow molding.
특징 및 장점
Linear copolymer.
Exhibits plastic and elastic properties. Low temperature impact modifier, high clarity, reduces stress cracking and has low temperature heat sealability. Narrow molecular weight and composition distributions.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)