주요 문서
434175
Sigma-Aldrich
2,3-Bis(trimethylsilyl)-1-propene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiCH2C[Si(CH3)3]=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
186.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
63 °C/30 mmHg (lit.)
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)CC(=C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H22Si2/c1-9(11(5,6)7)8-10(2,3)4/h1,8H2,2-7H3
InChI key
UNGXKSVOMSCMCE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2,3-Bis(trimethylsilyl)-1-propene is an acyclic organic building block.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
98.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
37 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)