Key Documents
434019
Sigma-Aldrich
Barium aluminate
동의어(들):
Barium aluminum oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BaAl2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
255.29
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
SMILES string
[Ba++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)