주요 문서
433772
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal
동의어(들):
1,1-Dibenzyloxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dibenzyloxytrimethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2NCH(OCH2C6H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
271.35
Beilstein:
2052397
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
bp
118-120 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)