주요 문서
433756
Sigma-Aldrich
Cesium permanganate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CsMnO4
CAS Number:
Molecular Weight:
253.86
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
98%
형태
powder
반응 적합성
reagent type: oxidant
SMILES string
[Cs].O[Mn](=O)(=O)=O
픽토그램
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)