문서
433454
Sigma-Aldrich
Barium metaborate monohydrate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ba(BO2)2·H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
240.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
분석
97%
SMILES string
O.[Ba++].[O-]B=O.[O-]B=O