주요 문서
432768
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis[2-(1-propenyl)phenoxy]benzophenone, mixture of cis and trans
97%
동의어(들):
Bis(o -propenylphenoxy)benzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH=CHC6H4OC6H4)2CO
CAS Number:
Molecular Weight:
446.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
43-45 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C\C=C\c1ccccc1Oc2ccc(cc2)C(=O)c3ccc(Oc4ccccc4\C=C\C)cc3
InChI
1S/C31H26O3/c1-3-9-23-11-5-7-13-29(23)33-27-19-15-25(16-20-27)31(32)26-17-21-28(22-18-26)34-30-14-8-6-12-24(30)10-4-2/h3-22H,1-2H3/b9-3+,10-4+
InChI key
JRZSSQRNBKDVDD-LQIBPGRFSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)