주요 문서
432237
Sigma-Aldrich
Octafluoroacetophenone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6F5COCF3
CAS Number:
Molecular Weight:
264.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
density
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(=O)C(F)(F)F
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
136.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)