분석
97%
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
density
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(=O)C(F)(F)F
고객지원팀으로 연락바랍니다.97%
n20/D 1.394 (lit.)
130-131 °C (lit.)
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(=O)C(F)(F)F