431877
Methyl 5-methylsalicylate
96%
๋์์ด(๋ค):
Methyl 2-hydroxy-5-methylbenzoate
About This Item
๋ถ์
96%
refractive index
n20/D 1.533 (lit.)
bp
241-243 ยฐC/767 mmHg (lit.)
density
1.153 g/mL at 25 ยฐC (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1cc(C)ccc1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12-2/h3-5,10H,1-2H3
InChI key
JQYUQKRFSSSGJM-UHFFFAOYSA-N
์ผ๋ฐ ์ค๋ช
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
์ ํธ์ด
Warning
์ ํด ๋ฐ ์ํ ์ฑ๋ช ์
์๋ฐฉ์กฐ์น ์ฑ๋ช ์
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ํ์ ๊ธฐ๊ด
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (ยฐF)
226.4 ยฐF - closed cup
Flash Point (ยฐC)
108 ยฐC - closed cup
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์ ํฉํ ๋ฒ์ ์ ์ฐพ์ ์ ์์ผ์ ๊ฐ์?
ํน์ ๋ฒ์ ์ด ํ์ํ ๊ฒฝ์ฐ ๋กํธ ๋ฒํธ๋ ๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ก ํน์ ์ธ์ฆ์๋ฅผ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.