Key Documents
43160
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4-phenyl-2-oxazoline
≥97.0% (31P-NMR)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H22NOP
CAS Number:
Molecular Weight:
407.44
Beilstein:
6156936
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (31P-NMR)
광학 활성
[α]20/D +29.5±3°, c = 1% in chloroform
mp
89-93 °C
SMILES string
C1OC(=N[C@H]1c2ccccc2)c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C27H22NOP/c1-4-12-21(13-5-1)25-20-29-27(28-25)24-18-10-11-19-26(24)30(22-14-6-2-7-15-22)23-16-8-3-9-17-23/h1-19,25H,20H2/t25-/m1/s1
InChI key
OKUTYUNUKKPYJS-RUZDIDTESA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)