주요 문서
43119
Sigma-Aldrich
α,α-Diphenyl-N-methyl-L-prolinol
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(S)-α,α-Diphenyl-N-methyl-2-pyrrolidinemethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H21NO
CAS Number:
Molecular Weight:
267.37
Beilstein:
4749387
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
광학 활성
[α]20/D +55±3°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
mp
66-72 °C
SMILES string
CN1CCC[C@H]1C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-19-14-8-13-17(19)18(20,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,20H,8,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
InChI key
XIJAGFLYYNXCAB-KRWDZBQOSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
기타 정보
Ligand employed in the enantioselective addition of dialkylzincs to carbonyls
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
K. Soai et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 7111-7111 (1987)
Tetrahedron Asymmetry, 3, 677-677 (1992)
K. Soai et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 59, 5-5 (1992)
K. Soai et al.
Chemical Reviews, 92, 833-833 (1992)