Key Documents
43118
Sigma-Aldrich
α,α-Diphenyl-N-methyl-D-prolinol
≥99% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(R)-α,α-Diphenyl-N-methyl-2-pyrrolidinemethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H21NO
CAS Number:
Molecular Weight:
267.37
Beilstein:
1535407
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99% (sum of enantiomers, GC)
형태
solid
광학 활성
[α]20/D −55.0±4.0°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
mp
68-71 °C
작용기
hydroxyl
phenyl
SMILES string
CN1CCC[C@@H]1C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-19-14-8-13-17(19)18(20,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,20H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
InChI key
XIJAGFLYYNXCAB-QGZVFWFLSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)