문서
430897
Sigma-Aldrich
Rubidium formate
98%
동의어(들):
Formic acid rubidium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCO2Rb
CAS Number:
Molecular Weight:
132.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
98%
형태
solid
SMILES string
[Rb+].[H]C([O-])=O