Grade
technical grade
분자량
250-300 g/epoxide by perchloric acid method
라벨링 범위
30 wt. % Br
불순물
≤10 ppm free epichlorohydrin
8 wt. % Cl
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
점도
275-500 cSt(25 °C, Ubbelohde)(lit.)
mp
~254 °C (dec.) (lit.)
density
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
애플리케이션
Flame retardant additive in potting compounds, adhesives and laminating compounds.
특징 및 장점
Low viscosity halogenated diepoxide for imparting flame retardancy. Compatible with aromatic epoxide resins.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.