Key Documents
429996
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,5-dichloroterephthalate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8Cl2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
263.07
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
SMILES string
COC(=O)c1cc(Cl)c(cc1Cl)C(=O)OC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)