Key Documents
429600
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
286.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
Grade
environmental standard
분석
99%
mp
239-241 °C (lit.)
응용 분야
environmental
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\c2ccccc2)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H10N4O4/c18-16(19)11-6-7-12(13(8-11)17(20)21)15-14-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-9+
InChI key
DZPRPFUXOZTWAJ-NTEUORMPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)