추천 제품
Grade
anhydrous
분석
99.99%
형태
powder
SMILES string
[Li+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Li/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
InChI key
AQLRWYUVWAYZFO-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
A high-energy, new battery system using only inorganic constituents has been designed where Li and LiCoO2 serve as the electrodes in a LiAlCl4-in-SO2 liquid electrolyte. Has been studied for cell performance characteristics and reaction products of LiAlCl4 and LiGaCl4 in a variety of battery systems.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.