Key Documents
428574
Sigma-Aldrich
Dilithium tetrabromocuprate(II) solution
동의어(들):
di-Lithium tetrabromocuprate(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Li2CuBr4
CAS Number:
Molecular Weight:
397.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
bp
65-67 °C
density
0.911 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].[Li+].Br[Cu--](Br)(Br)Br
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)