428531
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid
97%
๋์์ด(๋ค):
5-(4-Chlorophenyl)-2-furancarboxylic acid
๋ก๊ทธ์ธ์กฐ์ง ๋ฐ ๊ณ์ฝ ๊ฐ๊ฒฉ ๋ณด๊ธฐ
๋ชจ๋ ์ฌ์ง(1)
About This Item
๋ถ์
97%
mp
198-201 ยฐC (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C11H7ClO3/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
InChI key
XIPQHWUSDHTXOO-UHFFFAOYSA-N
์ผ๋ฐ ์ค๋ช
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid (5-(4-chlorophenyl)-2-furancarboxylic acid) is a 5-aryl-2-furancarboxylic acid. It has been synthesized by oxidation of the corresponding furaldehyde with silver nitrate and sodium hydroxide. It serves as an intermediate for the synthesis of 5-(5-aryl-2-furyl)-tetrazol-1-ylacetic acids, which are employed in the synthesis of semisynthetic cephalosporines.
์ ํธ์ด
Warning
์ ํด ๋ฐ ์ํ ์ฑ๋ช ์
์๋ฐฉ์กฐ์น ์ฑ๋ช ์
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ํ์ ๊ธฐ๊ด
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (ยฐF)
Not applicable
Flash Point (ยฐC)
Not applicable
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
Semisynthetic cephalosporines. I. An improved synthesis of 5-aryl-2-furancarboxylic acids.
Chemical Papers, 38(4), 507-513 (1984)
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.