분자량
average Mn ~9,100 (GPC vs. polyethylene stds.)
average Mw ~28,700
경도
30 dmm (Penetrometer, ASTM D 5)
점도
200 poise(190 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
전이 온도
Tg −22 °C
softening point 135 °C (ring and ball, ASTM E 28)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=C.CC=C
InChI
1S/C3H6.C2H4/c1-3-2;1-2/h3H,1H2,2H3;1-2H2
InChI key
HQQADJVZYDDRJT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Base polymer in hot melt adhesives and paper-laminating, extender and viscosity modifier in caulks and sealants and waterproofing agent in wire and cable applications.
Low odor, good heat stability, low color and broad compatibility with elastomers, plastics and tackifying resins.
물리적 형태
Amorphous copolymer.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.