주요 문서
427756
Sigma-Aldrich
Boron sub-2,3-naphthalocyanine chloride
Dye content 75 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H18BClN6
CAS Number:
Molecular Weight:
580.83
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 75%
mp
270-276 °C (lit.)
λmax
673 nm
SMILES string
Clb1n2c3nc4nc(nc5c6cc7ccccc7cc6c(nc2c8cc9ccccc9cc38)n15)c%10cc%11ccccc%11cc4%10
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)