주요 문서
426695
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-methacrylic acid) sodium salt
melt index 3.9 g/10 min (190 °C/2.16kg)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH2CH2)x[CH2C(CH3)(CO2R)]y, R = H or Na
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
용융 지수
3.9 g/10 min (190 °C/2.16kg)
장력 충격
1,670 kJ/m2± (23°C)(ASTM D 1822S)
경도
60 (Shore D)
전이 온도
softening point 78 °C (Vicat, ASTM D 1525-70)
Tm 81-96 °C (DTA)
density
0.94 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].C=C.CC(=C)C([O-])=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Golf ball covers, auto rub strips, athletic shoe soles, ski boots and cosmetic packaging.
특징 및 장점
Excellent impact strength and optical properties. Foamable, abrasion and solvent resistant and exhibits adhesion to various materials.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)