주요 문서
426342
Sigma-Aldrich
3-tert-Butyladipic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2CCH2CH2CH[C(CH3)3]CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
202.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
112-115 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(CCC(O)=O)CC(O)=O
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
237.2 - 242.6 °F
Flash Point (°C)
114 - 117 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)