주요 문서
425648
Sigma-Aldrich
Trimethylgermanium iodide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3GeI
CAS Number:
Molecular Weight:
244.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
98%
bp
134 °C (lit.)
density
1.815 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Ge](C)(C)I
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)